Merck
338036
Sigma-Aldrich
ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル
technical grade
別名:
1,3-ビス(2,3-エポキシプロポキシ)-2,2-ジメチルプロパン, 2,2′-[(2,2-ジメチル-1,3-プロパンジイル)ビス(オキシメチレン)]ビス[オキシラン]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20O4
CAS番号:
分子量:
216.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
品質水準
蒸気密度
>1 (vs air)
形状
liquid
当量
135-165 g (epoxide)
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
粘度
10-30 mPa.s(25 °C)
bp
103-107 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(COCC1CO1)COCC2CO2
InChI
1S/C11H20O4/c1-11(2,7-12-3-9-5-14-9)8-13-4-10-6-15-10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
KUAUJXBLDYVELT-UHFFFAOYSA-N
詳細
ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル(NGDE)は毒性が低い エポキシ分子で、長鎖の端に2つのエポキシペンダント基を持ちます。他の 特性として、反応性に優れ、粘度が低く、架橋性があります。また、 樹脂に高い強度と耐衝撃性を持たせます。その用途は、 薬物送達、歯科材料 コーティング、医療用デバイス用の接着剤、組織工学向けのハイドロゲルの合成の前駆体です。また、 OLEDのような発光デバイスの製造のための固体マトリックスとしても使用されます。
アプリケーション
ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテルは以下に使用できます:
  • 汚染物質としてのカチオン染料の選択的な吸着用のプルラン/ポリドーパミンハイドロゲルを調製するための架橋剤。
  • カチオン開環重合によりリチウムイオン電池用のゲル高分子電解質を合成するためのモノマー。
  • カチオンおよびフリーラジカル光重合によりハイブリッドエポキシメタクリラート樹脂を合成するための前駆体。これらのエポキシ樹脂は、腐食防止および装飾用のコーティングとして使用できます。
  • 発光デバイス製造のためのエポキシナノ複合材料の合成用。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
338036-25G:
338036-250ML:
338036-100ML:
338036-VAR:
338036-500ML:
338036-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Investigation of the reactivity of epoxide monomers in photoinitiated cationic polymerization
Bulut U and Crivello JV
Macromolecules, 38(9), 3584-3595 (2005)
Conductive shape memory nanocomposites for high speed electrical actuation
Luo X and Mather PT
Soft Matter, 6(10), 2146-2149 (2010)
Photopolymerization of neopentyl glycol diglycidylether and its compositions with 9-(2-oxiranylmethyl) carbazole
Simokaitiene J, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 147(1), 55-61 (2002)
Facile tailoring of thermal transition temperatures of epoxy shape memory polymers
Xie T and Rousseau IA
Polymer, 50(8), 1852-1856 (2009)
Synthesis and characterization of gel polymer electrolyte based on epoxy group via cationic ring-open polymerization for lithium-ion battery
Wei Zhang, et al.
Membranes, 12, 439-439 (2022)