詳細
ブチルグリシジルエーテルは、主としてエポキシ系を修飾する際に脂肪族反応性希釈液として使用されるエポキシ単量体です。ブチルグリシジルエーテルは柔軟なセグメントとひとつのエポキシセグメントで構成され、エポキシ樹脂に組み入れて粘度を低下させることができます。ブチルグリシジルエーテルを組み入れたポリマーでは、低温貯蔵強度、延性および耐衝撃性が改善されるため、機械的特性が促進・強化されます。
法的情報
Araldite is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
377031-VAR:
377031-250ML:4548174016206
377031-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation and characterization of layered silicate/glass fiber/epoxy hybrid nanocomposites via vacuum-assisted resin transfer molding (VARTM)
Composites Science and Technology, 66(13), 2116-2125 (2006)
Mechanical property characterization of a polymeric nanocomposite reinforced by graphitic nanofibers with reactive linkers
Journal of Composite Materials, 38(18), 1563-1582 (2004)
Simultaneously increasing cryogenic strength, ductility and impact resistance of epoxy resins modified by n-butyl glycidyl ether
Polymer, 50(5), 1316-1323 (2009)
n-Butylglycidyl ether: the formation of a novel metabolite of an epoxide.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 13(2), 263-264 (1985-03-01)
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 81(1), 1-11 (2006-08-23)
In this study, the effects of specific chemical modifications of amino acid side-chains on the in vitro enzyme degradation of type I collagen was studied. Two monofunctional epoxides of different size and chemistry were used to modify lysine and methylglyoxal