Merck
220892
Sigma-Aldrich
1,4-ブタンジオール ジグリシジルエーテル
≥95%
別名:
1,4-ビス(2,3-エポキシプロピロキシ)ブタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O4
CAS番号:
分子量:
202.25
Beilstein:
115238
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
~10 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
266 °C (lit.)
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C(CCOCC1CO1)COCC2CO2
InChI
1S/C10H18O4/c1(3-11-5-9-7-13-9)2-4-12-6-10-8-14-10/h9-10H,1-8H2
InChI Key
SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,4-ブタンジオールジグリシジルエーテル(BDDE)は、吸湿性で粘性のある液体です。BDDEは、最も一般的に使用されるホモバイファンクショナルなエポキシドです。BDDEは、アミノ基、ヒドロキシル基、スルフヒドリル基と反応し、二級アミン、エーテル、チオエーテル結合をそれぞれ生成します。
アプリケーション
BDDEは以下のことに使用される架橋剤です:
  • アミロース、キシラン、およびヒドロキシエチルセルロース。
  • 有機太陽電池における正孔阻止層として機能するポリエチレンイミンの架橋。
  • ヒアルロン酸ハイドロゲルの架橋。
  • 可溶性デキストランポリマーの活性化。
  • アミノ基またはヒドロキシル基を含むビスエポキシ担体は、BDDEと反応し、固定化反応のための末端エポキシド基を持った粒子を形成します。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
220892-1KG:
220892-50G:
220892-5KG:
220892-BULK:
220892-VAR:
220892-250G:
220892-RSAMPLE:
220892-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wei-Yao Chen et al.
Materials (Basel, Switzerland), 14(16) (2021-08-28)
(1) Background: Obesity is one of the most widespread chronic diseases and increases the risk of several other chronic diseases, especially type 2 diabetes. (2) Methods: Endobarrier is a new medical device what is worn in the small intestines for
Yasemin Udum et al.
Organic electronics, 15(5), 997-1001 (2014-05-13)
We have developed a hole-blocking layer for bulk-heterojunction solar cells based on cross-linked polyethylenimine (PEI). We tested five different ether-based cross-linkers and found that all of them give comparable solar cell efficiencies. The initial idea that a cross-linked layer is
Lennart Kenne et al.
Carbohydrate polymers, 91(1), 410-418 (2012-10-10)
Definitions and methods for the quantification of degree of modification and cross-linking in cross-linked hyaluronic acid (HA) hydrogels are outlined. A novel method is presented in which the HA hydrogel is degraded by the enzyme chondroitinase AC and the digest
The new face of fillers: why evidence and experience both count.
Hema Sundaram
Journal of drugs in dermatology : JDD, 10(9), 964-964 (2011-11-05)
David Stocks et al.
Journal of drugs in dermatology : JDD, 10(9), 974-980 (2011-11-05)
Hyaluronic acid (HA) gels are commonly injected into the skin to lift rhytides and to improve facial appearance. The different processes used in their manufacture and formulation yield products with unique physical characteristics that play an important role in predicting
関連コンテンツ
有機合成・材料科学のセールを開催中!約18,000点を希望販売価格が最大70%OFFでご提供