Merck
475734
Sigma-Aldrich
グリセロールジグリシジルエーテル
technical grade
別名:
グリセリンジグリシジルエーテル, グリセロールジグリシジルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16O5
CAS番号:
分子量:
204.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
品質水準
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
密度
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCC(COCC1CO1)OCC2CO2.OC(COCC3CO3)COCC4CO4
InChI
1S/2C9H16O5/c10-7(1-11-3-8-5-13-8)2-12-4-9-6-14-9;10-1-7(12-5-9-6-14-9)2-11-3-8-4-13-8/h2*7-10H,1-6H2
InChI Key
QFMWJDGCJROGRC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリセロールジグリシジルエーテル(GDE)は、ジエポキシ架橋剤として使用できる脂肪族エポキシ一量体です。低粘度エポキシマトリックスを有し、これを脂肪族アミンで硬化させて可撓性が良好な熱硬化性材料を形成できます。GDEの特性として、低収縮性、良好な粘着性、良好な熱機械的特性が挙げられます。
アプリケーション
GDEはエポキシ材料の形成に使用でき、この材料は電気機器および生物分解性プラスチックに使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
475734-BULK:
475734-500ML:
475734-100ML:
475734-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Biodegradable photocross-linked polymers of glycerol diglycidyl ether and structurally different alcohols
Kasetaite S, et al.
Reactive and Functional Polymers, 122(2-3), 42-50 (2018)
The relationship between composition and electrical properties of brass covered by a nanocomposite coating of glycerol diglycidyl ether: An EIS and DMTA study
Omrani A, et al.
Progress in Organic Coatings, 76(2-3), 360-366 (2013)
Arpad A Vass
Forensic science international, 301, 149-159 (2019-06-04)
This case report summarises the investigation of a death scene in the trunk of a car. Air sampling, laser-induced breakdown spectroscopy, and gas chromatography/mass spectrometry on samples of carpet and tyre well scrapings from the vehicle's trunk were utilised to
Fabrication and characterization of chemically crosslinked keratin films
Tanabe T, et al.
Materials Science and Engineering, C, 24(3), 441-446 (2004)
Saif urRehman et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 136, 1156-1165 (2015-11-29)
Here, we report a new microgel preparation from tris(2-aminoethyl)amine (TAEA) and glycerol diglycidyl ether (GDE) as p(TAEA-co-GDE) via simple microemulsion polymerization/crosslinking by using L-α lecithin as surfactant and gasoline as organic phase. The p(TAEA-co-GDE) microgels were visualized using optical microscopy