Merck
731811
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)ジグリシジルエーテル
average MN 2,000, cross-linking reagent amine reactive
別名:
PEGジグリシジルエーテル, ジエポキシPEG, ポリオキシエチレンビス(グリシジルエーテル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H5O2-(C2H4O)n-C3H5O
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
ポリ(エチレングリコール)ジグリシジルエーテル, average Mn 2,000
フォーム
liquid
品質水準
分子量
average Mn 2,000
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
mp
49-54 °C
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1C(C1)COCCOCC2OC2
InChI
1S/C8H14O4/c1(9-3-7-5-11-7)2-10-4-8-6-12-8/h7-8H,1-6H2
InChI Key
AOBIOSPNXBMOAT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Impact of Poly(ethylene glycol) Diglycidyl Ether on PVC/PEO Blend Properties: This study examines the influence of PEGDE on the tensile properties, morphology, and electrical conductivity of PVC/PEO blends, highlighting its effectiveness as a surface modifier (Supri et al., 2016).
  • Flexible Wearable Sensors Based on CNTs and PEGDGE: This research focuses on developing flexible wearable sensors by reinforcing carbon nanotubes with PEGDGE, analyzing their strain sensitivity and mechanical properties (Del Bosque et al., 2021).
  • Network Polymers via Addition Reactions of Multifunctional-Amine and PEGDGE: The synthesis of network polymers through the reaction of multifunctional-amine and PEGDGE or diacrylate compounds, exploring their application in materials science (Naga et al., 2020).
  • Modification of Alkali Lignin with PEGDGE for Bio-lubricant Applications: This study modifies alkali lignin with PEGDGE to enhance its use as a thickener in bio-lubricant formulations, demonstrating improved dispersion and stability (Cortés-Triviño et al., 2018).
  • Characterization of Injectable Hyaluronic Acid Dermal Fillers Cross-Linked with PEGDGE: Investigates hyaluronic acid dermal fillers cross-linked with PEGDGE, focusing on their physicochemical properties and applications in aesthetic medicine (Zerbinati et al., 2021).
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
731811-VAR:
731811-BULK:
731811-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
組織工学への応用において、機械的特性やハイドロゲルの劣化を改善するためのPEGの新しい合成法を紹介しています。
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.
組織工学への応用を目的とした固体およびハイドロゲルを基盤とした足場の、既存および新規の製造方法を紹介します。
すべて表示