詳細
1,4-ブタンジオールジグリシジルエーテル(BDDE)は、2つのエポキシド基を有するホモ二官能性モノマーであり、エポキシ樹脂の粘度調整に広く使用されています。また、高分子ネットワークを合成する架橋剤としても用いられます。
アプリケーション
1,4-ブタンジオールジグリシジルエーテルは以下の用途に使用できます:
- ヒアルロン酸皮膚充填剤を調製するための架橋剤。この架橋プロセスによって、充填剤のゲル状の均一性が高まり、耐久性および持続性を高めます。
- フレキシブル・エレクトロニクス、耐食コーティング剤、導電接着剤の分野における用途の可能性があるエポキシベースのグラフェンナノコンポジットを調製するためのモノマーとして。BDDEは、粘度が低いこと、反応性が良好であること、グラフェンとの適合性が高いなどの望ましい性質により選択されています。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
124192-1KG:
124192-PM:
124192-100G:
124192-BULK:
124192-5G:
124192-500G:
124192-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Comparative physicochemical analysis among 1, 4-butanediol diglycidyl ether cross-linked hyaluronic acid dermal fillers
Gels, 7, 139-139 (2021)
Journal of molecular recognition : JMR, 9(5-6), 394-400 (1996-09-01)
The preparation, characterisation and testing of stable non-porous coated perfluorocarbon supports functionalised with the metal chelate, iminodiacetic acid (IDA) is described. Polyvinyl alcohol (PVA), a neutral hydrophilic polymer was esterified with perfluorooctanoyl chloride and anchored to the surface of solid
The new face of fillers: why evidence and experience both count.
Journal of drugs in dermatology : JDD, 10(9), 964-964 (2011-11-05)
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 8(2), 167-175 (2011-06-28)
Linear polyethylenimine (lPEI, 25 kDa) nanoparticles' (LPN) series was synthesized by varying percentage of cross-linking with 1,4-butanediol diglycidyl ether (BDE) and their size, surface charge, morphology, pDNA protection/release, cytotoxicity and transfection efficiency were evaluated. Synthesized nanoparticles (NPs) were spherical in
Molecular bioSystems, 7(6), 2055-2065 (2011-04-21)
Previously reported 1,4-butanediol diglycidyl ether (BDE) crosslinked PEI (branched polyethylenimine, 25 k) nanoparticles (A. Swami, R. Kurupati, A. Pathak, Y. Singh, P. Kumar and K. C. Gupta, A unique and highly efficient non-viral DNA/siRNA delivery system based on PEI-bisepoxide nanoparticles