フォーム
viscous liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
mp
−37 °C (lit.)
密度
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(OCC1CCC2OC2C1)C3CCC4OC4C3
InChI
1S/C14H20O4/c15-14(9-2-4-11-13(6-9)18-11)16-7-8-1-3-10-12(5-8)17-10/h8-13H,1-7H2
InChI Key
YXALYBMHAYZKAP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
3,4-Epoxycyclohexylmethyl 3,4-epoxycyclohexanecarboxylate(EEC)は、脂環式エポキシ樹脂のクラスに属する化合物です。コーティング剤、接着剤、複合体などのエポキシベース材料の組成において反応性希釈剤または架橋剤として一般的に使用されています。
3′-cyclohexenylmethyl 3-cyclohexenecarboxylateとperacetic acidとの反応により合成できます。その脂肪族化合物の骨格と分子構造のために、熱安定性、耐候性、導電率といった多くの有用な特性を示します。
3′-cyclohexenylmethyl 3-cyclohexenecarboxylateとperacetic acidとの反応により合成できます。その脂肪族化合物の骨格と分子構造のために、熱安定性、耐候性、導電率といった多くの有用な特性を示します。
アプリケーション
3,4-Epoxycyclohexylmethyl 3,4-epoxycyclohexanecarboxylateは、以下の用途で使用できます:
- 電気製品、布、電子機器、輸送機関において応用される難燃剤エポキシ複合体の作製における反応性希釈剤または架橋剤として。
- 徐放システム、ドラッグデリバリー、センサにおける用途のあるポリマーゲルの合成におけるモノマーとして。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
244.4 °F - closed cup
引火点(℃)
118 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
407208-50ML:
407208-250ML:
407208-VAR:
407208-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and application of epoxy resins: A review
Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 29(25), 1-11 (2015)
In situ synthesis of silver- epoxy nanocomposites by photoinduced electron transfer and cationic polymerization processes
Macromolecules, 40(25), 8827-8829 (2007)
Structure (London, England : 1993), 27(10), 1508-1516 (2019-08-06)
Cyanobacteria are the most abundant photosynthetic microorganisms, the global distribution of which is mainly regulated by the corresponding cyanophages. A systematic screening of water samples in the Lake Chaohu enabled us to isolate a freshwater siphocyanophage that infects Microcystis wesenbergii
Investigation of curing kinetics of various cycloaliphatic epoxy resins using dynamic thermal analysis
European Polymer Journal, 46(5), 1158-1162 (2010)
Nature communications, 10(1), 791-791 (2019-02-17)
Production of objects with varied mechanical properties is challenging for current manufacturing methods. Additive manufacturing could make these multimaterial objects possible, but methods able to achieve multimaterial control along all three axes of printing are limited. Here we report a