Merck
475696
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)ジグリシジルエーテル
average MN 500, cross-linking reagent amine reactive, glycidyl
別名:
PEGジグリシジルエーテル, ジエポキシPEG, ポリオキシエチレンビス(グリシジルエーテル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H5O2-(C2H4O)n-C3H5O
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
ポリ(エチレングリコール)ジグリシジルエーテル, average Mn 500
分子量
average Mn 500
品質水準
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
屈折率
n20/D 1.47
Ω末端
epoxy
α末端
epoxy
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1C(C1)COCCOCC2OC2
InChI
1S/C8H14O4/c1(9-3-7-5-11-7)2-10-4-8-6-12-8/h7-8H,1-6H2
InChI Key
AOBIOSPNXBMOAT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレングリコール)ジグリシジルエーテル(PEGDGE)は水に高い溶解性を示します。そのため、水溶液中で容易に加水分解を受け、環開裂により水酸基を生じます。PEGDGEはタンパク質と共有結合的にあるいは非共有結合的に結合します。PEGDGEは交差結合や表面修飾に化学工業では広く用いられます。
アプリケーション
PEGDGEの高い溶解性は、グルコースオキシダーゼ、d-アミノ酸オキシダーゼおよびグルタミン酸オキシダーゼの固定化に有効に用いられています。過酸化水素や一酸化窒素検出用微小電極バイオセンサー開発のための化学成分として用いられています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
386.6 °F - closed cup
引火点(℃)
197.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
475696-500ML:
475696-BULK:
475696-VAR:
475696-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Direct electrochemistry and electrocatalysis of hemoglobin on a glassy carbon electrode modified with poly (ethylene glycol diglycidyl ether) and gold nanoparticles on a quaternized cellulose support. A sensor for hydrogen peroxide and nitric oxide.
Li F,et al.
Microchimica Acta, 1-9 (2014)
High performance organic solvent nanofiltration membranes: Development and thorough testing of thin film composite membranes made of polymers of intrinsic microporosity (PIMs)
Fritsch D, et al.
Journal of Membrane Science, 401, 222-231 (2012)
Dilu G Mathew et al.
Nano letters, 20(2), 820-828 (2019-09-20)
Tumor-derived extracellular vesicles (tdEVs) are attracting much attention due to their essential function in intercellular communication and their potential as cancer biomarkers. Although tdEVs are significantly more abundant in blood than other cancer biomarkers, their concentration compared to other blood
Oylum Colpankan Gunes et al.
Journal of biomaterials applications, 35(4-5), 515-531 (2020-07-01)
The objective of the study was to produce three-dimensional and porous nanofiber reinforced hydrogel scaffolds that can mimic the hydrated composite structure of the cartilage extracellular matrix. In this regard, wet-electrospun poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) nanofiber reinforced carboxymethyl chitosan-silk fibroin (PNFs/CMCht-SF) hydrogel
資料
細胞存在下で応用可能ないくつかの2Dおよび3D足場パターン形成技術の利点と制約について紹介します。PEGを用いたヒドロゲルについて議論しますが、任意の透明な光活性材料に応用が可能です。
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
すべて表示