Merck
406732
Sigma-Aldrich
ポリ(プロピレングリコール)ジグリシジルエーテル
average Mn ~380
別名:
ポリオキシプロピレンジグリシジルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
分子量
average Mn ~380
屈折率
n20/D 1.464
密度
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O1C(C1)CO.OC(CO)C
InChI
1S/C3H6O2.C3H8O2/c4-1-3-2-5-3;1-3(5)2-4/h3-4H,1-2H2;3-5H,2H2,1H3
InChI Key
DGOJCIHEPUQYGR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
406732-250ML:
406732-BULK:
406732-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)