Merck
445908
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)ジメチルエーテル
average MN 2,000, cross-linking reagent click chemistry
別名:
ジメチルポリエチレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
product name
ポリ(エチレングリコール)ジメチルエーテル, average Mn ~2,000
形状
solid
品質水準
分子量
average Mn ~2,000
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
bp
>250 °C
転移温度
Tm 53 °C
密度
1.08 g/mL at 25 °C
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES記法
CO.OCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Paper Title: Molecular dynamics simulations for self-diffusion coefficients: The case of CO2, n-alkanes, and poly(ethylene glycol) dimethyl ethers - Studies self-diffusion coefficients using molecular dynamics simulations to provide insights into the behavior of poly(ethylene glycol) dimethyl ethers (OA Moultos et al., 2016).
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
312.8 °F - closed cup
引火点(℃)
156.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
445908-50G:
445908-10G:
445908-VAR:
445908-BULK:
445908-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shravanthi Rajasekar et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(46), e2002974-e2002974 (2020-10-02)
Despite the complexity and structural sophistication that 3D organoid models provide, their lack of vascularization and perfusion limit the capability of these models to recapitulate organ physiology effectively. A microfluidic platform named IFlowPlate is engineered, which can be used to