主要文書
8.14171
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol dimethyl ether 500
(stabilised) for synthesis
別名:
Polyethylene glycol dimethyl ether 500
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
CAS番号:
分子量:
530.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
360 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
動粘度
15 cSt(40 °C)
bp
>250 °C/1013 hPa
mp
13 °C
転移温度
flash point 220 °C
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CCOC)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Safety, high-performing and effects of the N/P ratio of a solid lithium ion battery using PEGDME based polymer electrolytes: This study examines the safety and performance characteristics of solid lithium ion batteries enhanced with Polyethylene glycol dimethyl ether (PEGDME) based polymer electrolytes, focusing on the N/P ratio′s impact (Jeon et al., 2023).
アナリシスノート
Hydroxyl value: ≤ 2
pH-value (10 %; in water): 4.0 - 7.0
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
489.2 °F
引火点(℃)
254 °C