主要文書
8.14172
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol dimethyl ether 2000
for synthesis
別名:
Polyethylene glycol dimethyl ether 2000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
385 °C (DIN 51794)
動粘度
30 cSt(100 °C)
bp
>250 °C/1013 hPa
mp
49-53 °C
転移温度
flash point 254 °C
密度
1.08 g/cm3 at 60 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CCOC)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Hydroxyl value: ≤ 3
Melting range (lower value): ≥ 49 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1