詳細
ポリ(プロピレンカーボネート)(PPC)は脂肪族ポリカーボネートであり、主に包装材およびバインダー樹脂として用いられます。エステル基のために、主鎖は分子的に柔軟です。PPCは、二酸化炭素と酸化プロピレンを反応させることによって作成します。PPCの熱安定性は低いですが、活性剤を用いてポリマーをキャッピングすることで改善することができます。
アプリケーション
PPCは、電気化学デバイスの開発に使用可能な電解複合材料に使用することができます。PPCは、生体適合性かつ生分解性のポリマーであり、組織工学のアプリケーションで足場として使用できる可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
389021-100G:
389021-VAR:
389021-25G:
389021-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Poly (propylene carbonate), old copolymers of propylene oxide and carbon dioxide with new interests: catalysis and material properties
Polymer Reviews, 48(1), 192-219 (2008)
Electrospinning homogeneous nanofibrous poly (propylene carbonate)/gelatin composite scaffolds for tissue engineering
Industrial & Engineering Chemistry Research, 53(22), 9391-9400 (2014)
Non-volatile polymer electrolyte based on poly (propylene carbonate), ionic liquid, and lithium perchlorate for electrochromic devices
The Journal of Physical Chemistry B, 117(25), 7783-7789 (2013)
Preparation and characterization of poly (propylene carbonate)/montmorillonite nanocomposites by solution intercalation
European Polymer Journal, 43(12), 4852-4858 (2007)
Thermal degradation kinetics of uncapped and end-capped poly (propylene carbonate)
Polymer Degradation and Stability, 80(1), 141-147 (2003)
資料
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
エレクトロスピニング技術による複雑な構造の作製について考察し、特に血管移植や組織工学の分野への応用について説明します。