Merck
M5801
Sigma-Aldrich
3-メルカプトプロピオン酸
≥99%
別名:
3-スルファニルプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
106.14
Beilstein:
773807
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
0.04 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
662 °F
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
110-111 °C/15 mmHg (lit.)
mp
15-18 °C (lit.)
密度
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CCS
InChI
1S/C3H6O2S/c4-3(5)1-2-6/h6H,1-2H2,(H,4,5)
InChI Key
DKIDEFUBRARXTE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-メルカプトプロピオン酸(3-MPA)は、チオール基およびカルボキシル基を含む自己組織化単分子膜(SAM)です。これは短い炭素鎖を有しており、主にさまざまなナノ粒子のキャッピング剤として使用されています。
アプリケーション
3-MPAは親水性SAMの製造に使用され、SAMの末端はカルボン酸で終了し、バイオセンサーのアプリケーションの酵素など、より複雑な末端基を導入するために、さらに官能化することができます。3-MPAをキャッピングしたZnSe量子ドットを用いて、ドーパミンを電気化学的に検出することができます。3-MPAは、生物医学的アプリケーションにおいて標識材料として使用されるCdTe量子ドットナノ結晶(QD NC)に対するキャッピング剤として使用されます。 また、さまざまな生物学的試料から採取したAl3+およびCr3+イオンの抽出および予備濃縮において、酸化鉄ナノ粒子(Fe2O3)の表面を修飾するためにも使用することができます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
200.1 °F - closed cup
引火点(℃)
93.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M5801-5G:
M5801-VAR:
M5801-100G:
M5801-500G:
M5801-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Coating aqueous quantum dots with silica via reverse microemulsion method: toward size-controllable and robust fluorescent nanoparticles.
Yang Y, et al.
Chemistry of Materials, 19(17), 4123-4128 (2007)
Enhancement effect of illumination on the photoluminescence of water-soluble CdTe nanocrystals: Toward highly fluorescent CdTe/CdS core- shell structure.
Bao H, et al.
Chemistry of Materials, 16(20), 3853-3859 (2004)
Atomic absorption spectrometric determination of Al3+ and Cr3+ after preconcentration and separation on 3-mercaptopropionic acid modified silica coated-Fe3O4 nanoparticles.
Mashhadizadeh MH and Amoli-Diva M
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 28(2), 251-258 (2013)
A potential masking approach in the detection of dopamine on 3-mercaptopropionic acid capped ZnSe quantum dots modified gold electrode in the presence of interferences.
Ndangili PM, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 643(1-2), 77-81 (2010)
Studies on the adsorption of chromium (VI) onto 3-mercaptopropionic acid coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles.
Burks T, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 425, 36-43 (2014)
資料
酸化グラフェンは還元後の導電性が高く、修飾後に選択性を示し、高感度であることから、各種デバイス開発への利用が進んでいます。
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.