Merck
63768
Sigma-Aldrich
3-メルカプトプロピオン酸
≥99.0% (HPLC)
別名:
3-MPA, 3-Sulfanylpropanoic acid, beta-Mercaptopropionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
106.14
Beilstein:
773807
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
蒸気圧
0.04 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
形状
liquid
自己発火温度
662 °F
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
n20/D 1.493
bp
110-111 °C/15 mmHg (lit.)
mp
15-18 °C (lit.)
密度
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
吸収
cut-off at 270 nm
SMILES記法
OC(=O)CCS
InChI
1S/C3H6O2S/c4-3(5)1-2-6/h6H,1-2H2,(H,4,5)
InChI Key
DKIDEFUBRARXTE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
OPAによるアミノ酸解析に適しています。
その他情報
アミノ酸の高速RP-HPLC/FC解析
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
200.1 °F - closed cup
引火点(℃)
93.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
63768-25ML:
63768-BULK:
63768-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
T. Bartok et al.
Journal of Liquid Chromatography, 17, 4391-4391 (1994)
Rijun Gui et al.
Talanta, 94, 295-300 (2012-05-23)
Rhodamine 6G (R6G) and 3-mercaptopropionic acid (MPA) capped-CdTe quantum dots (QDs) were conjugated by electrostatic interactions in aqueous solution. The R6G-QDs conjugate was utilized as a photoluminescence (PL) ratiometric sensor for the detection of glutathione (GSH). In this method, intentional
Richard J Souness et al.
Biochemistry, 52(43), 7606-7617 (2013-10-03)
Describing the organization of substrates and substrate analogues in the active site of cysteine dioxygenase identifies potential intermediates in this critical yet poorly understood reaction, the oxidation of cysteine to cysteine sulfinic acid. The fortuitous formation of persulfides under crystallization
Benoît M R Liénard et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(3), 684-688 (2008-01-22)
The use of protein ESI mass spectrometry under non-denaturing conditions to analyze a dynamic combinatorial library of thiols/disulfides with the BcII metallo-beta-lactamase enabled the rapid identification of an inhibitor with a K(i) of < 1 microM. The study exemplifies the
Qiang Wu et al.
International journal of nanomedicine, 7, 3433-3443 (2012-08-01)
Quantum dots (QDs) show promise as novel nanomaterials for sentinel lymph node (SLN) mapping through their use in noninvasive in vivo fluorescence imaging, and they have provided remarkable results. However, in vivo fluorescence imaging has limitations mainly reflected in the