グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
reag. ISO
アッセイ
≥99.5%
フォーム
powder or crystals
pH
9.0-9.6 (20 °C, 5%)
密度
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI Key
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Modified carbazole method for the quantitive determination of hexuronic acids.
- Quantitative estimation of aminoglycoside antibiotics (dihydrostreptomycin and streptomycin) by capillary electrophoresis coupled with UV detection.
- To compose the buffer along with cholic acid sodium solution (pH 9.2) for micellar electrokinetic chromatographic (MEKC) quantification of pesticides.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31457-100G:4548173958996
31457-6X500G:
31457-25KG:
31457-1KG:4548173959009
31457-4X5KG:
31457-6X100G:
31457-6X1KG:
31457-5KG:
31457-500G:4548173959016
31457-BULK:
31457-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック