71405
クエン酸三ナトリウム 二水和物
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (NT)
別名:
クエン酸 三ナトリウム塩 二水和物, クエン酸三ナトリウム 二水和物
About This Item
おすすめの製品
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (NT)
フォーム
powder
不純物
11-13% water (KFT)
pH
7.0-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 29.4 g/L at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI Key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Kinetic Study of Silver Nanoparticle Formation: This study examines the influence of varying concentrations of sodium citrate tribasic dihydrate in the synthesis of silver nanoparticles. The sodium citrate acts as a reducing agent, impacting the formation and stability of the nanoparticles. The detailed kinetic analysis contributes to understanding the nucleation and growth mechanisms of silver nanoparticles in the presence of sodium citrate tribasic dihydrate (SA Diaz - The Undergraduate Research Journal at the University of Northern Colorado, 2019).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
71405-5KG:
71405-1KG:
71405-500G:
71405-50KG:
71405-6X1KG:
71405-BULK:
71405-250G:
71405-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック