グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
アッセイ
99.5-100.5% (calc. on anhydrous substance)
99.5-102%
フォーム
solid
不純物
≤0.005% insolubles in water
≤2 ppm heavy metals (as Pb)
7.5-9.0% water (Karl Fischer)
強熱残分
≤0.01% (as SO4)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
oxalate (C2O42-): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤3 ppm
Pb: ≤2 ppm
Zn: ≤5 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
complies for reaction against H2SO4
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI Key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
345.0 °F - closed cup
引火点(℃)
173.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
33114-2.5KG:
33114-6X2.5KG:
33114-VAR:
33114-1KG:
33114-6X500G:
33114S-6X1KG:
33114-BULK:
33114-25KG:
33114S-1KG:
33114-500G:
33114-5KG:
33114-6X1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック