認証
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質水準
法規制遵守
FCC
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
アッセイ
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
フォーム
coarse powder
有効性
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
8 %, 65 °F
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
bp
200 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
153-159 °C (lit.)
溶解性
water: 1330 g/L at 20 °C
密度
1.665 g/cm3 at 18 °C
微量陽イオン
Al: ≤0.2 ppm
As: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
アプリケーション
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Citric acid anhydrous powder Emprove® Essential is citric acid present in its water-free, fine granulated form.
法的情報
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
CO1E1002475000:
1002479025:
1.00247.5000A:
1002479029:
1002479999:
1002470000:
1002475000:
1.00247.5000DISC:
CO1E1002479029:
試験成績書(COA)