Merck
791725
Sigma-Aldrich
クエン酸
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.5%
別名:
2-ヒドロキシ-プロパン-1,2,3-トリカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
CAS番号:
分子量:
192.12
Beilstein:
782061
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥99.5%
形状
crystals
品質
free-flowing
expl. lim.
8 %, 65 °F
不純物
Substances carbonizable by hot sulfuric acid, passes test
強熱残分
≤0.02%
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.003%)
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Fe: ≤3 ppm
Pb: ≤2 ppm
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-ヒドロキシプロパン-1,2,3-トリカルボン酸とも呼ばれるクエン酸は、あらゆる生物のトリカルボン酸回路の構成要素です。クエン酸の工業製造では、真菌、酵母、柑橘類を主な供給源として使用します。Aspergillus niger(クロコウジカビ)は、主に発酵によるクエン酸製造に使用されます。マンガンはクエン酸の発酵製造を阻害します。クエン酸の経口補充はトリカルボン酸サイクルとミトコンドリアの酸化的リン酸化を促進し、肉体的疲労を軽減します。
アプリケーション
クエン酸は、クエン酸緩衝液の成分として使用されている、鉄を含まないsauton培地です。精巣切片のカバースリップを事前平衡化するための混成連鎖反応緩衝液として使用されています。
法的情報
Redi-DriはSigma-Aldrich Co. LLCの商標です。
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
791725-4X2.5KG:
791725-1KG:
791725-100G:
791725-6X1KG:
791725-12KG:
791725-BULK:
791725-VAR:
791725-2.5KG:
791725-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
クエン酸 certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
94676
クエン酸
クエン酸 anhydrous fine-granular, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00247
クエン酸
クエン酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1134368
クエン酸
Methylene blue exerts a neuroprotective effect against traumatic brain injury by promoting autophagy and inhibiting microglial activation
Zhao M, et al.
Molecular Medicine Reports, 13(1), 13-20 (2016)
Biotechnological production of citric acid
Max B, et al.
Brazilian Journal of Microbiology, 41(4), 862-875 (2010)
Two promoters in the esx-3 gene cluster of Mycobacterium smegmatis respond inversely to different iron concentrations in vitro
Fang Z, et al.
BMC Research Notes, 10(1), 426-426 (2017)
Effects of citric acid and L-carnitine on physical fatigue
Sugino T, et al.
Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, 41(3), 224-230 (2007)
A comprehensive roadmap of murine spermatogenesis defined by single-cell RNA-seq
Green CD, et al.
Developmental Cell, 46(5), 651-667 (2018)
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.