アッセイ
≥97% (GC)
フォーム
powder
expl. lim.
8 %, 65 °F
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pH
1.8 (25 °C, 50 g/L)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
密度
1.67 g/cm3 at 20 °C
SMILES記法
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C2404-BULK:
C2404-VAR:
C2404-1KG:
C2404-500G:
C2404-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)