Merck
C9999
Sigma-Aldrich
クエン酸バッファー、pH 6.0、10x、抗原賦活剤
for immunohistochemistry
別名:
1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, mixt. with sodium hydroxide (Na(OH)) and sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.47
品質水準
形状
liquid
pH
6.0
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
2-8°C
アプリケーション
クエン酸バッファー、pH 6.0、10x、抗原賦活剤は、抗体処理またはDNA蛍光in situハイブリダイゼーションの前に、熱誘導抗原賦活剤としてホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)組織切片に用いられています。免疫組織化学(IHC)では、ホルマリンなど一般的に使用される固定剤のほとんどは組織の抗原(細胞、膜および核)をそれ自身の架橋によりマスクしてしまいます。このマスキングによりIHCではほとんどあるいはまったく染色されないことが起こります。クエン酸バッファーpH 6.0または他のFFPE組織切片抗原賦活化溶液は抗体の組織抗原へのアクセスを向上させます。
調製ノート
クエン酸バッファー、pH 6.0、10x、抗原賦活剤を10倍の水で希釈し、1x試験溶液を調製してください。たとえば10 mLの10x濃縮液を90 mLの水で希釈します。
保管および安定性
この製品は2~8℃で保存してください。沈殿を生じることがあるので凍結は避けてください。
その他情報
時にこのバッファーは黄色の色合いを呈することがあります。これは防腐剤によるものでありバッファーの機能に悪影響を与えるものではありません。
調製した1′クエン酸バッファーはpH 6.0、標準溶液は2~8℃で保存してください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
C9999-1000ML-PW:
C9999-BULK:
C9999-1000ML:
C9999-100ML-PW:
C9999-100ML:
C9999-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joel L Coble et al.
Human molecular genetics, 26(16), 3212-3220 (2017-06-09)
Diverticulitis is a chronic disease of the colon in which diverticuli, or outpouching through the colonic wall, become inflamed. Although recent observations suggest that genetic factors may play a significant role in diverticulitis, few genes have yet been implicated in
Sumit Agarwal et al.
Translational oncology, 13(7), 100776-100776 (2020-05-19)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is an aggressive cancer with an extremely poor prognosis. There is an urgent need to identify new therapeutic targets and also understand the mechanism of PDAC progression that leads to aggressiveness of the disease. To find
Swati Gupta et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 100(10), 1311-1317 (2020-04-07)
The assessment of programmed death 1 ligand 1 (PD-L1) expression by Immunohistochemistry (IHC) is the US Food and Drug Administration (FDA)-approved predictive marker to select responders to checkpoint blockade anti-PD-1/PD-L1 axis immunotherapies. Different PD-L1 immunohistochemistry (IHC) assays use different antibodies
Talveen S Purba et al.
European journal of cell biology, 96(6), 632-641 (2017-04-18)
Human hair follicle (HF) growth and hair shaft formation require terminal differentiation-associated cell cycle arrest of highly proliferative matrix keratinocytes. However, the regulation of this complex event remains unknown. CIP/KIP family member proteins (p21CIP1, p27KIP1 and p57KIP2) regulate cell cycle
S R Shi et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 43(2), 193-201 (1995-02-01)
Antigen retrieval (AR) incorporating high-temperature microwave (MW) heating of tissue sections before immunostaining is a revolutionary technique that can unmask the antigens in formalin-fixed tissue sections, thus making them available for immunohistochemical staining. Although high temperature is believed to be