グレード
puriss.
品質水準
アッセイ
99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
フォーム
grit
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330
不純物
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
7.5-8.8% water (Karl Fischer)
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
complies for identity (IR)
complies for reaction against H2SO4
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI Key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
345.0 °F - closed cup
引火点(℃)
173.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
27102-6X1KG-R:
27102-BULK-R:
27102-1KG-R:
27102-25KG-R:
27102-VAR-R:
27102-2.5KG-R:
27102-6X2.5KG-R:
この製品を見ている人はこちらもチェック