グレード
puriss.
品質水準
アッセイ
99-100.5% (calc. for dried substance)
フォーム
powder or crystals
品質
meets analytical specification of Ph. Eur, BP, USP, FCC
不純物
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.5% matter not precip. by ammonia sol.
損失
10-12% loss on ignition, 500 °C
pH
3-3.5 (20 °C, 50 g/L)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤3 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Mg: ≤200 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Se: ≤30 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI Key
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- As a catalyst in the synthesis of heterocyclic compounds such as benzo-2-pyrones and benzopyrazines.
- To prepare cathode material magnesium manganese spine (MgMn2O4) by coprecipitation method.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13245-VAR:
13245-6X1KG:
13245-6X2.5KG:
13245-2.5KG:4548174012758
13245-1KG:4548174012741
13245-4X2.5KG:
13245-BULK:
13245-50KG-H:
この製品を見ている人はこちらもチェック