Merck
M7634
Sigma-Aldrich
硫酸マンガン(II) 一水和物
ReagentPlus®, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MnSO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
169.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
powder
pH
3-3.5 (20 °C, 50 g/L)
保管温度
room temp
SMILES記法
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI Key
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
硫酸マンガン(II) 一水和物(MnSO4·H2O)は、水和マンガン塩です。MnSO4曝露によるアカゲザルで引き起こされる神経学的応答が研究されています。N,N-ジメチルホルムアミド水溶液中に溶解したMnSO4の極限モル伝導率および会合定数が測定されました。硫酸マンガン一水和物と硫酸マグネシウムを含む水溶液の溶解度、二成分相互作用パラメーター、および溶解度パラメーターが得られました。
アプリケーション
硫酸マンガン(II) 一水和物は、過マンガン酸カリウムによるアレーンと硫化物の酸化を促進するために使用される場合があります。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M7634-500G:4548173945644
2540101:
M7634-100G:4548173945620
M7634-VAR:
M7634-BULK:
M7634-1KG:4548173945637
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
David C Dorman et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 92(1), 201-210 (2006-04-21)
High-dose human exposure to manganese results in manganese accumulation in the basal ganglia and dopaminergic neuropathology. Occupational manganese neurotoxicity is most frequently linked with manganese oxide inhalation; however, exposure to other forms of manganese may lead to higher body burdens.
Green oxidations. Manganese(II) sulfate aided oxidations of organic compounds by potassium permanganate.
Shaabani A, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 138(7), 649-651 (2007)
Conductance studies on manganese(II), cobalt(II), nickel(II), and cadmium(II) sulfates in water+ N,N-dimethylformamide mixtures at 293.15 K.
Molinou IE and Tsierkezos NG.
Journal of Chemical and Engineering Data, 46(6), 1399-1403 (2001)
Solubility of Manganese Sulfate Monohydrate in the Presence of Trace Quantities of Magnesium Sulfate Heptahydrate in Water.
Maeda K, et al.
Developments in Chemical Engineering and Mineral Processing, 11(5-6), 423-435 (2003)
Saleem Alameh et al.
PLoS pathogens, 16(8), e1008836-e1008836 (2020-09-01)
Anthrax is a major zoonotic disease of wildlife, and in places like West Africa, it can be caused by Bacillus anthracis in arid nonsylvatic savannahs, and by B. cereus biovar anthracis (Bcbva) in sylvatic rainforests. Bcbva-caused anthrax has been implicated
資料
クエット-テイラー流反応装置によるリチウムイオン電池用正極材料の製造について解説いただきました。
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.