Merck
M7899
Sigma-Aldrich
硫酸マンガン(II) 一水和物
BioReagent, suitable for plant cell culture, suitable for cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MnSO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
169.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.72
フォーム:
powder
製品種目
BioReagent
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
アプリケーション
agriculture
SMILES記法
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI Key
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫酸マンガンは、上国石、ペンタハイドライト、スミカイトおよびマラーダイトなどの多くの鉱物形態として天然に存在します。マンガンは、さまざまなスーパーオキシドジスムターゼにみられます。
アプリケーション
硫酸マンガン(II)一水和物は、サトウキビの苗木を成長させるための栄養培地を調製するための微量栄養素として使用されています。また、H. cylindrosporumの菌糸体を成長させるN6完全栄養液体培地を調製する際の微量元素としても使用されています。
硫酸マンガン(II)一水和物は、植物細胞培養試験済み(0.6 g/mL)であり、植物細胞培養実験での使用に適しています。硫酸マンガン(II)は、チュー(N6)培地、DKW/Juglans培地、ムラシゲ・スクーグ培地、ガンボルグB5培地など、数種類の植物細胞培養用培地の成分です。
生物化学的/生理学的作用
硫酸マンガンには、染色、磁器艶出し、ならびに肥料やボイル油の製造などのさまざまな産業用途があります。MnSO4は、Bacillus licheniformisの培養や植物の染色体異常の誘導などの生物学的研究において、マンガンイオンの供給源として使用されます。MnSO4は、ヒト骨格筋における内因性糖タンパク質の酵素依存性グリコシル化を調べるために利用されています。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M7899-BULK:
M7899-100G:
M7899-500G:4548173965253
M7899-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Method for Radioactive labelling of Hebeloma cylindrosporum to study plant-fungus interactions
Becquer A, et al.
Bio-protocol, 7(20), e2576-e2576 (2017)
Bioassay to Study the Attachment of Xanthomonas albilineans on Sugarcane Leaves
Mensi I, et al.
Bio-protocol, 7(2) (2017)
Jee-Hwan Oh et al.
Cell host & microbe, 25(2), 273-284 (2019-01-20)
The mammalian intestinal tract contains a complex microbial ecosystem with many lysogens, which are bacteria containing dormant phages (prophages) inserted within their genomes. Approximately half of intestinal viruses are derived from lysogens, suggesting that these bacteria encounter triggers that promote
Imène Mensi et al.
Bio-protocol, 7(2), e2111-e2111 (2017-01-20)
Sugarcane (interspecific hybrids of Saccharum species) is an economically important crop that provides 70% of raw table sugar production worldwide and contributes, in some countries, to bioethanol and electricity production. Leaf scald, caused by the bacterial plant pathogen Xanthomonas albilineans
Edson R Silva et al.
Experimental parasitology, 125(2), 152-155 (2010-01-30)
In Leishmania, arginase is responsible for the production of ornithine, a precursor of polyamines required for proliferation of the parasite. In this work, the activation kinetics of immobilized arginase enzyme from L. (L.) amazonensis were studied by varying the concentration
プロトコル
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.