蒸気圧
40 mmHg ( 0 °C)
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | plant: suitable
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Bis(imino)-6,7-dihydro-5H-quinoline-cobalt complexes as highly active catalysts for the formation of vinyl-terminated PE waxes.: Research demonstrates the application of Cobalt(II) chloride hexahydrate in synthesizing novel cobalt complexes, enhancing polymerization processes and introducing new pathways in materials science (Han et al., 2021).
- Synthesis, Characterization, and Biological Activities of Novel Vanadium(IV) and Cobalt(II) Complexes.: Highlights the role of Cobalt(II) chloride hexahydrate in the synthesis and biological evaluation of metal complexes, suggesting potential therapeutic and bioactive properties (Damena et al., 2022).
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C2911-25G:
C2911-BULK:
C2911-250G:4548173314198
C2911-VAR:
C2911-100G:4548173314181
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)