蒸気圧
14.6 mmHg ( 25 °C)
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99%
シェルフライフ
2 yr
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
密度
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI Key
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F8633-500G:
F8633-1KG:4548173949109
F8633-VAR:
F8633-250G:4548173949116
F8633-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)