Merck
C8027
Sigma-Aldrich
硫酸銅(II) 五水和物
BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
別名:
硫酸, 銅(II)塩 (1:1)五水和物, 硫酸第二銅 五水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuSO4 · 5H2O
CAS番号:
分子量:
249.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.71
アッセイ:
≥98%
フォーム:
powder
蒸気圧
7.3 mmHg ( 25 °C)
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
mp
110 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI Key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫酸銅(II) 五水和物は、青色の硫酸塩として知られています。構造的には、五水和物分子内で、各銅(II) イオンは4つの水分子を四隅に持つ形で囲まれており、5番目の水分子は水素結合によって結合しています。硫酸銅(II) には、殺菌製剤であるボルドー液の調製など多くの用途があります。電気めっき、木材保存、繊維品といった工業用途に硫酸銅(II) が使用されています。
アプリケーション
硫酸銅(II) 五水和物は以下の用途に使用されています:
  • 固体グルコース最小培地での微量元素溶液調製の添加剤として
  • 肺炎球菌培地のadamsIIソリューションのコンポーネントとして
  • 薬物カプセル化用アルギン酸ゲルの調製
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C8027-VAR:
C8027-1KG:4548173192437
C8027-500G:4548173192444
C8027-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Dictionary of Chemistry (2016)
Intensification of biopolymeric microparticles production by ultrasonic assisted atomization
Barba AA, et al.
Chemical Engineering and Processing, 48(10), 1477-1483 (2009)
Preparation of Purified Gram-positive Bacterial Cell Wall and Detection in Placenta and Fetal Tissues
Mann B, et al.
Bio-protocol, 6(23) (2016)
Establishing a Biofilm Co-culture of Pseudomonas and Aspergillus for Metabolite Extraction
Zheng H, et al.
Current Biology, 5(23), e1667-e1667 (2015)
Keli Chai et al.
Viruses, 13(1) (2020-12-31)
Membrane proteins of enveloped viruses have been reported to undergo palmitoylation, a post-translational modification often having a critical role in the function of these viral proteins and hence viral replication. In this study, we report that the foamy virus (FV)
資料
Importance and uses of copper in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO), cell cultures