Merck
C2284
Sigma-Aldrich
硫酸銅(II) 溶液
4 % (w/v) (prepared from copper (II) sulfate pentahydrate)
別名:
硫酸第二銅標準品
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
フォーム:
liquid
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
core: copper
濃度
4 % (w/v) (prepared from copper (II) sulfate pentahydrate)
pH
4
適合性
suitable for determination of total protein (Recommended use with BCA solution (B9643) for total protein determination.)
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 水溶液からの MO の吸着における新規合成 ZIF の構造シミュレーションと性能評価: この論文では、水からのメチルオレンジの吸着を強化するために硫酸銅(II)を組み込んだ、新しく合成されたゼオライトイミダゾレートフレームワーク(ZIF)を評価し、水浄化技術におけるその有効性を実証しています(Ravankhah and Fathi, 2024)。
包装
タンパク質測定用ビシンコニン酸キット(BCA-1)の一部としてもご利用いただけます。
適合性
本製品は一般的に、ビシンコニン酸(BCA)法によるタンパク質測定に使用します。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C2284-EW:
C2284-25ML-KC:
C2284-VAR:
C2284-25ML:4548173948010
C2284-BULK:
C2284-12ML:
C2284-12ML-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Motoi Kikusato et al.
Poultry science, 100(2), 957-963 (2021-02-02)
Broiler chickens reared under heat stress (HS) conditions have decreased growth performance and show metabolic and immunologic alterations. This study aimed to evaluate the effect of supplementation with a standardized blend of plant-derived isoquinoline alkaloids (IQ) on the growth performance
Mary T Galgano et al.
Human pathology, 40(10), 1434-1440 (2009-05-12)
Protein kinase C-related kinases are regulated by phosphatidylinositol-3-kinase and Rho family GTPases. The isoform PRK1 has been characterized in detail in prostate cancer, but not in other carcinomas. We analyzed our prior microarray data for PRK1 gene expression in 175
Sarah J Routledge et al.
Microbial cell factories, 10, 17-17 (2011-03-24)
Pichia pastoris is a widely-used host for recombinant protein production. Initial screening for both suitable clones and optimum culture conditions is typically carried out in multi-well plates. This is followed by up-scaling either to shake-flasks or continuously stirred tank bioreactors.
Chiara Milani et al.
International journal of molecular sciences, 21(10) (2020-05-28)
In northern Italy, biomass burning-derived (BB) particles and diesel exhaust particles (DEP) are considered the most significant contributors to ultrafine particle (UFP) emission. However, a comparison between their impact on different brain regions was not investigated until now. Therefore, male
David Sanz-Rubio et al.
Scientific reports, 8(1), 10306-10306 (2018-07-10)
Exosomes are nano-vesicles present in the circulation that are involved in cell-to-cell communication and regulation of different biological processes. MicroRNAs (miRNAs) are part of their cargo and are potential biomarkers. Methods of exosome isolation and the inter-individual and intra-individual variations
プロトコル
To determine protein content, the Warburg-Christian method refers to measuring protein samples at 280 nm using a spectrophotometer.
関連コンテンツ
さまざまなサンプルのタンパク質濃度を正確に測定するためのタンパク質定量法、試薬、イムノアッセイ技術
Protein quantification methods, reagents, and immunoassay technology for accurately measuring the protein concentrations in a variety of samples.