Merck
209198
Sigma-Aldrich
硫酸銅(II) 五水和物
ACS reagent, ≥98.0%
別名:
硫酸, 銅(II)塩 (1:1)五水和物, 硫酸第二銅 五水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuSO4 · 5H2O
CAS番号:
分子量:
249.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥98.0%
98.0-102.0% (ACS specification)
グレード:
ACS reagent
フォーム:
crystals
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気圧
7.3 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥98.0%
98.0-102.0% (ACS specification)
フォーム
crystals
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: catalyst
core: copper
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
110 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.005%
SMILES記法
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI Key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫酸銅(II)五水和物は、酸触媒による有機変換を促進するために一般的に使用されるルイス酸触媒です。他の混合酸化剤と組み合わせて効果的な酸化還元触媒としても機能します。
アプリケーション
硫酸銅(II)五水和物は以下で触媒として使用できます:      
  • 無水酢酸存在下でのアルコールおよびフェノールのアセチル化。      
  • アミドとアルキニルブロミドの分子内カップリングを介した、さまざまなイナミドの合成。
官能性モノマーとしてビニルピリジンとメタクリル酸を使用した銅(II)イオンインプリントポリマーの合成におけるテンプレートとしても使用できます。このポリマーは、フレーム原子吸光分光法を用いたCu2+イオンの定量に使用されます。
特徴および利点
CuSO4.5H2Oは、さまざまな有機変換に使用される安価で安全な触媒です。回収して別の反応で再利用することもできます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
209198-VAR:
209198-2.5KG:4548173115481
209198-25KG:
209198-CH:
209198-5G:4548173115511
209198-1KG:
209198-250G:4548173115498
209198-12KG:
209198-RSAMPLE:
209198-500G:4548173115504
209198-BULK:
209198-100G:4548173115474
209198-VAR-D:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Copper (II) Sulfate.
Hoffman RV, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2001)
Copper (II) sulfate pentahydrate (CuSO4. 5H2O): a green catalyst for solventless acetylation of alcohols and phenols with acetic anhydride.
Heravi MM, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 17(5), 1045-1047 (2006)
Xuan Ming et al.
Cell research, 30(11), 980-996 (2020-06-26)
Mitotic inheritance of the DNA methylome is a challenging task for the maintenance of cell identity. Whether DNA methylation pattern in different genomic contexts can all be faithfully maintained is an open question. A replication-coupled DNA methylation maintenance model was
Wei Zhao et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (8)(8), 1509-1517 (2005-04-13)
Three novel metal-organic frameworks (MOFs), [Cu(1)SO4].H2O (4), [Cu2(2)2(SO4)2].4H2O (5) and [Cu(3)(H2O)]SO4.5.5H2O (6), were obtained by hydrothermal reactions of CuSO4.5H2O with the corresponding ligands, which have different flexibility. The structures of the synthesized complexes were determined by single-crystal X-ray diffraction analyses.
Damijana Urankar et al.
Journal of combinatorial chemistry, 10(6), 981-985 (2008-10-17)
Azoamides, previously established as bioactive intracellular GSH-depleting agents, were decorated with a terminal alkyne moiety to 4 and then were transformed, by copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC), into different ligand-arm functionalized azoamides 6. Azides 5 having ligand-arms amenable for binding to