Merck
1.02780
Supelco
Copper(II) sulfate pentahydrate
very fine crystals EMPLURA®
別名:
Copper(II) sulfate pentahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-847-6
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥98.0% (iodometric)
フォーム:
solid
溶解性:
317 g/L
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥98.0% (iodometric)
フォーム
solid
有効性
960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
147 °C
溶解性
317 g/L
密度
2.284 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
Fe: ≤0.5%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI Key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
詳細
(超微結晶) エンプルラ
アナリシスノート
Assay (iodometric)≥ 98.0 %Fe (Iron)≤ 0.5 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3