蒸気圧
7.3 mmHg ( 25 °C)
品質水準
グレード
puriss.
アッセイ
99-100.5% (based on anhydrous substance)
形状
solid
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
不純物
residual solvents, complies
損失
≤1% loss on drying, 250 °C
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
200 °C (dec.) (lit.)
密度
3.603 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤30 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤80 mg/kg
SMILES記法
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
It can find applications in agriculture as a nutrient for plants. It can also serve as a precursor in the production of foliar bactericides and fungicides.
アプリケーション
- As a catalyst for the acetylation of alcohols and phenols under solvent-free conditions.
- To compose the electrolyte for the electrodeposition of Cu-Zn-Sn precursors, required for the preparation of Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin films.
- As a Lewis acid catalyst for the dehydration of alcohols.5
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12852-50KG-R:
12852-50KG-H:
12852-1.5KG-R:
12852-BULK-R:
12852-1KG-R:4548173349633
12852-6X1KG-R:
12852-250G-R:4548173349640
12852-6X250G-R:
12852-VAR-R:
試験成績書(COA)