Merck
B9643
Supelco
ビシンコニン酸 溶液
別名:
BCA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.32
フォーム
liquid
品質水準
適合性
suitable for determination of protein concentration
詳細
タンパク質の定量は、生化学研究で最も頻繁に行われる操作の1つです。ビシンコニン酸溶液はビシンコニン酸(BCA)法で用いられており、これはLowry法と同様です。いずれの方法も、アルカリ条件下でCu2+-タンパク質複合体を形成し、Cu2+がCu1+に還元されることに頼っています。還元される量は、存在するタンパク質濃度に比例します。BCA法は、ビウレット法またはLowry法のいずれよりも感度が高く、適用範囲が広い方法です。
アプリケーション
ビシンコニン酸溶液(ビシンコニン酸タンパク質測定キット)は、下記の用途で使用されます:
  • 補助界面活性剤としてイオン液体を用いたミセル水性二相分配法によりパイナップル茎残渣から抽出したブロメラインの定量のプロセスで、総タンパク質含有量の測定。
  • チタン合金板にリン酸カルシウムの生体模倣コーティングと共沈させたウシ血清アルブミン(BSA)の定量。
特徴および利点
  • 使いやすい方法です。
  • 発色複合体は安定です。
  • 界面活性剤の影響を比較的受けにくいです。
  • 幅広い範囲のタンパク質濃度に適用できます。
包装
タンパク質測定用ビシンコニン酸キット(BCA-1)の一部としてもご利用いただけます。
適合性
本製品は、Bicinchoninic Acid (BCA) methodによるタンパク質定量に広く用いられています。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B9643-1L-KC:
B9643-VAR:
B9643-BULK:
B9643-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Recovery of bromelain from pineapple stem residues using aqueous micellar two-phase systems with ionic liquids as co-surfactants
Vicente AF, et al.
Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 51(4), 528-534 (2016)
Shabnam Khatibi et al.
Growth factors (Chur, Switzerland), 35(2-3), 100-124 (2017-09-28)
Mathematical models for TGF-β and IL-6 signalling have been linked, providing a platform for analyzing the crosstalk between the systems. An integrated IL-6:TGF-β model was developed via a reduced set of reaction equations which incorporate both feedback loops and appropriate
Zhenhua Ma et al.
Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP, 216, 29-37 (2018-11-12)
This study explored the impact of fishmeal replacement by commercial soybean meal (SM) and EnzoMeal (EZM) on Asian seabass Lates calcarifer growth performance using six diets. The six diets comprised two sources of plant proteins with three levels each, including
Shabnam Khatibi et al.
BMC systems biology, 11(1), 48-48 (2017-04-15)
Transforming growth factor β (TGF-β) signalling regulates the development of embryos and tissue homeostasis in adults. In conjunction with other oncogenic changes, long-term perturbation of TGF-β signalling is associated with cancer metastasis. Although TGF-β signalling can be complex, many of
Diego García-Ayuso et al.
Experimental eye research, 161, 10-16 (2017-05-30)
In this work we study the effects of an acute light-induced retinal degeneration on the population of melanopsin positive retinal ganglion cells (m
プロトコル
To determine protein content, the Warburg-Christian method refers to measuring protein samples at 280 nm using a spectrophotometer.
関連コンテンツ
Products for traditional and alternative protein quantitation techniques available, including BCA, Bradford, Lowry, and more.
さまざまなサンプルのタンパク質濃度を正確に測定するためのタンパク質定量法、試薬、イムノアッセイ技術。
Protein quantification methods, reagents, and immunoassay technology for accurately measuring the protein concentrations in a variety of samples.