product name
ビシンコニン酸 二ナトリウム塩 水和物, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
テクニック
titration: suitable
色
white to light yellow
溶解性
0.5% sodium bicarbonate: 50 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1cc(nc2ccccc12)-c3cc(C([O-])=O)c4ccccc4n3
InChI
1S/C20H12N2O4.2Na.H2O/c23-19(24)13-9-17(21-15-7-3-1-5-11(13)15)18-10-14(20(25)26)12-6-2-4-8-16(12)22-18;;;/h1-10H,(H,23,24)(H,25,26);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
FAFVGCAYKZKOPT-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- ビシンコニン酸二ナトリウム水和物は、キチナーゼの検出に有用な還元糖の定量に用いられています。
- また、セルロース還元末端の定量(セルロース1 gあたりのマイクロモル数)にも用いられています。
- タンパク質濃度の測定に用いられています。
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D8284-VAR:
D8284-BULK:
D8284-1G:
D8284-25G:
D8284-10G:
D8284-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)