Merck
B1125
Sigma-Aldrich
バトクプロインジスルホン酸 二ナトリウム塩
7.2-9.1% purity dry basis (ICP), powder
別名:
2,9-ジメチル-4,7-ジフェニル-1,10-フェナントロリンジスルホン酸 二ナトリウム塩, バトクプロインジスルホン酸二ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H18N2Na2O6S2
CAS番号:
分子量:
564.54
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
product name
バトクプロインジスルホン酸 二ナトリウム塩, for spectrophotometric det. of Cu, Fe
アッセイ
7.2-9.1% dry basis (ICP)
品質水準
形状
powder
品質
for spectrophotometric det. of Cu, Fe
テクニック
titration: 90% using HCLO4 (Dry Basis)
white to beige
溶解性
H2O: 50 mg/mL
適合性
suitable for determination of copper
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
InChI
1S/C26H20N2O6S2.2Na/c1-15-25(35(29,30)31)21(17-9-5-3-6-10-17)19-13-14-20-22(18-11-7-4-8-12-18)26(36(32,33)34)16(2)28-24(20)23(19)27-15;;/h3-14H,1-2H3,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
RNGKZLRAVYPLJC-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バソクプロインジスルホン酸は強力な銅キレート剤です。生体試料中の銅および鉄の測定に使用されます。
アプリケーション
  • バソクプロインジスルホン酸二ナトリウム塩は、シロイヌナズナの実生における特定のアッセイのための銅キレート剤として使用されています。
  • 細胞内のスーパーオキシドジスムターゼアッセイにおける電子鎖関連フリーラジカル生成阻害剤として使用されています。
  • システインの安定化のための銅キレート剤としてトリパノソーマの培地に添加されています。
その他情報
異性体混合物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B1125-25G:4548174008041
B1125-1G:4548174008034
B1125-100MG:
B1125-5G:4548174008065
B1125-VAR:
B1125-500MG:4548174008058
B1125-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shinya Ogawa et al.
Analytical chemistry, 81(21), 9199-9200 (2009-09-30)
Reoptimization of analytical conditions was performed for a high-performance liquid chromatographic (HPLC) detection system for Cu(I) chelators based on the dequenching of Cu(I)-bathocuproine disulfonate complexes that occurs in the presence of Cu(I) chelators. The revision corrects for emission and excitation
Measurement of superoxide dismutase, catalase and glutathione peroxidase in cultured cells and tissue.
Weydert CJ and Cullen JJ
Nature Protocols, 5, 51-66 (2010)
Shinya Ogawa et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 909, 34-36 (2012-11-17)
HPLC eluent systems employing acetonitrile and methanol were evaluated for the quantitation of glutathione (GSH) and phytochelatin (PC(n)), a family of peptides implicated in heavy-metal detoxification in higher plants. The detection system is based on the dequenching of copper(I)-bathocuproine disulfonate
Vicente Sancenón et al.
The Journal of biological chemistry, 279(15), 15348-15355 (2004-01-17)
Copper plays a dual role in aerobic organisms, as both an essential and a potentially toxic element. To ensure copper availability while avoiding its toxic effects, organisms have developed complex homeostatic networks to control copper uptake, distribution, and utilization. In
Kristine Hardy et al.
Free radical biology & medicine, 37(10), 1550-1563 (2004-10-13)
Antioxidants can inhibit the proliferation of T lymphocytes induced by mitogens. This has been postulated to be due to their scavenging of reactive oxygen species which may act as second messengers in the antigen-induced signaling cascade leading to cell proliferation.