Merck
F2252
Sigma-Aldrich
L-(−)-フコース
≥98% (GC)
別名:
6-デオキシ-L-ガラクトース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O5
CAS番号:
分子量:
164.16
Beilstein:
1723321
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
powder
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
white
mp
150-153 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
SMILES記法
C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChI Key
PNNNRSAQSRJVSB-KCDKBNATSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-フコースは、哺乳類に存在する天然単糖で、複数のN-結合型・O-結合型のグリカンや糖脂質の重要な成分です。
アプリケーション
L-(−)-フコースは、次の用途で使用されています:
  • ピーナッツ凝集素(PNA)やヒマラヤフジマメ凝集素(DBA)などの固定化レクチンの結合に対するその効果を調べるためのレクチンビーズ結合アッセイにおける非ハプテン糖として
  • 分析法のために酵素加水分解物を希釈するための内部スタンダードとして
  • フコシルチオグリコシドの合成
生物化学的/生理学的作用
L-フコースは、食品添加剤として広く使用されます。抗炎症作用を持ちます。皮膚免疫反応や肺胞マクロファージのプライミングを阻害します。L-フコースは、腫瘍増殖や腫瘍形成も抑制します。
L-フコース(6-デオキシ-L-ガラクトース)は、グリカンを含むフコイダン多糖の研究に使用されています。IgE抗体により認識される抗原部位を生成するグリカン修飾炭水化物として研究されています。L-フコースは、フコシダーゼ、l-フコースイソメラーゼおよびL-フコースデヒドロゲナーゼなどの酵素を同定、識別および特徴づけるための基質として使用されます。植物および藻類の細胞壁糖の分解に関与する細胞小器官、細菌の微小区画を研究するために使用される場合があります。L-フコースは、希少糖を同定および分析するときの基準化合物として使用される場合もあります。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F2252-100G:
F2252-5G:
F2252-5G-9:
F2252-1G:
F2252-VAR-9:
F2252-25G:
F2252-VAR:
F2252-BULK-9:
F2252-10MG:
F2252-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jing-Jing Liu et al.
Biotechnology and bioengineering, 116(4), 904-911 (2019-01-01)
L-Fucose (6-deoxy-L-galactose) is a major constituent of glycans and glycolipids in mammals. Fucosylation of glycans can confer unique functional properties and may be an economical way to manufacture L-fucose. Research can extract L-fucose directly from brown algae, or by enzymatic
Barbara Bolgiano et al.
Pathogens (Basel, Switzerland), 10(8) (2021-08-29)
Towards achieving the goal of eliminating epidemic outbreaks of meningococcal disease in the African meningitis belt, a pentavalent glycoconjugate vaccine (NmCV-5) has been developed to protect against Neisseria meningitidis serogroups A, C, Y, W and X. MenA and X polysaccharides
Krzysztof Brzezinski et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 68(Pt 2), 160-168 (2012-01-28)
Rhizobial NodZ α1,6-fucosyltransferase (α1,6-FucT) catalyzes the transfer of the fucose (Fuc) moiety from guanosine 5'-diphosphate-β-L-fucose to the reducing end of the chitin oligosaccharide core during Nod-factor (NF) biosynthesis. NF is a key signalling molecule required for successful symbiosis with a
Marcel Tutor Ale et al.
Marine drugs, 9(10), 2106-2130 (2011-11-11)
Seaweeds--or marine macroalgae--notably brown seaweeds in the class Phaeophyceae, contain fucoidan. Fucoidan designates a group of certain fucose-containing sulfated polysaccharides (FCSPs) that have a backbone built of (1→3)-linked α-L-fucopyranosyl or of alternating (1→3)- and (1→4)-linked α-L-fucopyranosyl residues, but also include
Feng Gu et al.
Bioresource technology, 149, 375-382 (2013-10-17)
Green liquor (Na2S+Na2CO3, GL) pretreatment is a proven pathway to improve the enzymatic saccharification for the production of bioethanol. In this work, the effects of GL pretreatment on the chemical composition and enzymatic digestibility of rice straw at various total