Merck
93183
Supelco
L-(−)-フコース
analytical standard
別名:
6-デオキシ-L-ガラクトース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O5
CAS番号:
分子量:
164.16
Beilstein:
1723321
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
光学活性
[α]/D -75.0±2.0°, c = 4 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
150-153 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChI Key
PNNNRSAQSRJVSB-KCDKBNATSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
93183-25MG:
93183-BULK:
93183-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)