Merck
C3279
Sigma-Aldrich
塩化銅(II) 二水和物
powder, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
塩化第二銅 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuCl2 · 2 H2O
CAS番号:
分子量:
170.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
synthetic (inorganic)
品質水準
製品種目
BioReagent
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, blue
SMILES記法
O.Cl[Cu]Cl
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI Key
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
塩化銅(II)二水和物は、ゼブラフィッシュ胚の分散におけるポジティブコントロールとして使用されています。また、微量金属混合物の調製にも使用されています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
2530067:
C3279-BULK:
C3279-500G:4548173191416
C3279-100G:4548173191409
C3279-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Soluble and Solid Iron Reduction Assays with Desulfitobacterium hafniense
Comensoli L, et al.
Bio-protocol, 8(ARTICLE), 340-340 (2018)
Man Long Kwok et al.
Metallomics : integrated biometal science, 12(5), 732-751 (2020-03-24)
All cells require Cu as a cofactor, but Cu2+ induces toxicity and oxidative damage. A strict system is thus needed to maintain Cu homeostasis. Using the ZFL zebrafish liver cell line as a model, we studied the cellular responses after
Copper-containing mesoporous bioactive glass promotes angiogenesis in an in vivo zebrafish model
Romero-Sanchez LB, et al.
Acta Biomaterialia, 68, 272-285 (2018)
Man Long Kwok et al.
Toxicology reports, 7, 822-835 (2020-07-17)
Copper (Cu) and cadmium (Cd) are widely used in industrial activities, resulting in Cu and Cd contamination in aquatic systems worldwide. Although Cu plays an essential role in many biological functions, an excessive amount of the metal causes cytotoxicity. In
Jianping Li et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 39(3), 513-522 (2019-02-01)
Objective- We aimed to assess whether exposure to higher levels of ambient air pollution impairs HDL (high-density lipoprotein) function and to elucidate the underlying biological mechanisms potentially involved. Approach and Results- In the Beijing AIRCHD study (Air Pollution and Cardiovascular
資料
Importance and uses of copper in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO), cell cultures