Merck
751944
Sigma-Aldrich
塩化銅(II)
powder, 99%
別名:
銅ジクロリド, 塩化第二銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuCl2
CAS番号:
分子量:
134.45
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
形状
powder
組成
Cl, 51.9-53.5% silver nitrate titration
mp
620 °C (lit.)
密度
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
Cl[Cu]Cl
InChI
1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
ORTQZVOHEJQUHG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化銅は、ポリオール合成プロセスを使用して銀ナノワイヤを調製する過程で試薬溶液として使用されました。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
751944-BULK:
751944-25G:4548173310749
751944-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and Characterization of Silver Nanowire Suspensions for Printable Conductive Media
Hemmati S, et al.
ECS Journal of Solid State Science and Technology, 4(4), P3075-P3079 (2015)
Joseph R Lizza et al.
Organic letters, 20(21), 6760-6764 (2018-10-24)
The 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yloxycarbonyl (Tempoc) protecting group is readily introduced by the reaction of amines with a new acyl transfer reagent, 4-nitrophenyl (2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl) carbonate (NPTC). Tempoc has a reactivity profile that complements the commonly used t-butyloxycarbonyl (Boc) and benzyloxycarbonyl (Cbz) protecting groups.
Olga Guselnikova et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 19(9) (2019-05-10)
In this contribution, we propose a novel functional surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) platform for the detection of one of the most hazardous heavy metal ions, Hg2+. The design of the proposed sensor is based on the combination of surface plasmon-polariton
Jennifer Wettmarshausen et al.
Cell reports, 25(6), 1425-1435 (2018-11-08)
The mitochondrial calcium uniporter is a highly selective ion channel composed of species- and tissue-specific subunits. However, the functional role of each component still remains unclear. Here, we establish a synthetic biology approach to dissect the interdependence between the pore-forming
Pieter Spincemaille et al.
Toxicology and applied pharmacology, 280(2), 345-351 (2014-08-20)
Wilson disease (WD) is caused by accumulation of excess copper (Cu) due to a mutation in the gene encoding the liver Cu transporter ATP7B, and is characterized by acute liver failure or cirrhosis and neuronal cell death. We investigated the
資料
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
超音波噴霧熱分解(USP)法は、スケーラブルで連続的であるという利点を持っており、多様な種類の材料合成において有効です。
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.