Merck
212946
Sigma-Aldrich
塩化銅(I)
reagent grade, 97%
別名:
塩化第一銅, 銅一塩化物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuCl
CAS番号:
分子量:
99.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
アッセイ:
97%
グレード:
reagent grade
フォーム:
powder
溶解性:
dimethyl sulfide: partially soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気圧
1.3 mmHg ( 546 °C)
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: copper
pH
5 (20 °C, 50 g/L)
bp
1490 °C (lit.)
mp
430 °C (lit.)
溶解性
dimethyl sulfide: partially soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
SMILES記法
Cl[Cu]
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cuは、CuCl中で+1(第一銅)原子価状態で存在しています。 CuClは、バンドギャップが大きな半導体です。その格子構造がケイ素と似ているため、シリコンベースのオプトエレクトロニクスでの使用に適した有望な候補です。グリニャール試薬を用いるさまざまな反応に関与します。
アプリケーション
α,β-不飽和ケトンのヒドロスズ化のようなラジカル反応の開始剤として利用できるという優れた特性を有しています。
塩化銅(I)(塩化第一銅、CuCl)は7-((tert-ブチルジメチルシリル)オキシ)ヘプタ-2,4-ジイン-1-オールを合成するために使用されてきました。 CuClは、環状共役ジエンの立体特異的合成に使用される可能性があります。 熱水溶液中の塩化銅錯体の安定性を調べるための反応物質として使用される可能性があります。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
212946-25G:4548173116143
212946-VAR:
212946-BULK:
212946-VAR-D:
212946-2KG:4548173116150
212946-500G:4548173116167
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Copper (I) Chloride.
Bertz SH, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2007)
Experimental study of copper (I) chloride complexing in hydrothermal solutions at 40 to 300 ?C and saturated water vapor pressure.
Xiao Z, et al.
Geochimica et Cosmochimica Acta, 62(17), 2949-2964 (1998)
Copper (I) chloride-mediated intramolecular coupling of vinyltrimethylstannane and vinyl halide functions.
Piers E and Wong T.
The Journal of Organic Chemistry, 58(14), 3609-3610 (1993)
Xiaoliang Xu et al.
Organic letters, 12(5), 897-899 (2010-02-04)
Promoted by CuCl/CCl(4), a variety of sulfonyl azides and tertiary amines were successfully coupled to give sulfonyl amidine derivatives in good to excellent yields. A possible mechanism for this reaction is discussed.
Yin-Hua Shih et al.
Head & neck, 35(2), 250-256 (2012-03-01)
Lysyl oxidase (LOX) is a copper-dependent enzyme that cross-links collagen and elastin in the extracellular matrix. LOX overexpressed in various tumors. The manner in which LOX affects tumor growth remains controversial. Chemical treatment and gene transfection were used to induce