225665
トリス(トリフェニルホスフィン)ロジウム(I)カルボニルヒドリド
97%
別名:
RhH(CO)(PPh3)3, trans-カルボニル(ヒドリド)トリス(トリフェニルホスフィン)ロジウム, トリス(トリフェニルホスフィン)カルボニルロジウム ヒドリド, ロジウム モノカルボニル 水素 トリス(トリフェニルホスフィン), カルボニルトリス(トリフェニルホスフィン)ロジウム(I)ヒドリド, ヒドリドカルボニル-トリス(トリフェニルホスフィン)-ロジウム(I), ロジウム(I)トリス(トリフェニルホスフィン)カルボニルヒドリド
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
150 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[RhH].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.CO.Rh.H/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;;/h3*1-15H;;;
InChI Key
AACIZACVKFEETJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
225665-500MG:4548173964584
225665-VAR:
225665-BULK:
225665-5G:4548173964591
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)