Merck
334995
Sigma-Aldrich
カルボニルクロロヒドリドトリス(トリフェニルホスフィン)ルテニウム(II)
別名:
Carbonylchlorohydrotris(triphenylphosphine)ruthenium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)3P]3Ru(CO)(Cl)H
CAS番号:
分子量:
952.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Ru].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.CO.ClH.Ru/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;;/h3*1-15H;;1H;/q;;;;;+1/p-1
InChI Key
MVJRXTSUBHUUPN-UHFFFAOYSA-M
詳細
カルボニルクロロヒドリドトリス(トリフェニルホスフィン)ルテニウム(II)は、水素化、移動水素化CC結合形成反応、移動水素化、第一級アルコールによるケトンのα-アルキル化などの有機合成反応において触媒として一般的に使用される配位化合物です。また、水素化用のピンサールテニウムカルボニル触媒の前駆体としても使用されます。
アプリケーション
  • Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II):このルテニウム錯体は、水素化、移動水素化、C-C結合形成反応、第一級アルコールによるケトンのα-アルキル化など、さまざまな反応の汎用触媒として、また水素化のためのピンサールテニウムカルボニル触媒の前駆体としても用いられています。この錯体は、その融点(204~206℃)を超えて分解するなどの物理的性質と、その溶解特性で知られています。水、エタノールまたはDMSOにきわめて溶けにくく、ベンゼンおよびアセトンにやや溶けにくく、クロロホルムに溶けにくい化合物です(Kuriyama, 2001)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
334995-1G:
334995-VAR:
334995-BULK:
334995-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Carbonylchlorohydridotris (triphenylphosphine) ruthenium (II)
Kuriyama W
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-7 (2001)