Merck
335002
Sigma-Aldrich
カルボニルジヒドリドトリス(トリフェニルホスフィン)ルテニウム(II)
別名:
ジヒドリドカルボニルトリス(トリフェニルホスフィン)ルテニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)3P]3Ru(CO)H2
CAS番号:
分子量:
919.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
161-163 °C (lit.)
SMILES記法
[RuH2].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.CO.Ru.2H/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;;;/h3*1-15H;;;;
InChI Key
MLIYPCQSOXNTLJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 1,4-アルケンジオールのピロールへの転換のための触媒
  • 第1級アルコールのメチルエステルへの酸化のための触媒
  • Cオキシムのアミドへの転移のための触媒
  • C-Cカップリングで、指向性C-H活性化によるカップリングのための触媒
  • エンイン環化の触媒
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
335002-100MG:
335002-VAR:
335002-BULK:
335002-5G:
335002-500MG:
335002-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)