反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
品質水準
mp
143-147 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[Ru].C1CC=CCCC=C1.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/C10H15.C8H12.ClH.Ru/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;1-2-4-6-8-7-5-3-1;;/h1-5H3;1-2,7-8H,3-6H2;1H;/q;;;+1/p-1/b;2-1-,8-7-;;
InChI Key
MQMQNIQJGNBEMG-ONEVTFJLSA-M
アプリケーション
これは下記の用途で使用することができます:
- アルキニルボロン酸エステル、プロパルギルアルコールおよび末端アルキンの環状三量化を触媒してアリールボロン酸エステルを形成し、次にパラジウム(II)が触媒するカルボニル化によって高度に置換されたフタリドを形成。
- ノルボルネンおよびノルボルナジエンとアルキンのC-Cカップリング反応を触媒して[2 + 2]環状付加物を形成。
- 2-ジフェニルホスフィノエチルアミン-カリウムtert-ブトキシドと組み合わせて三元触媒システムを形成し、これはキラル非ラセミsec-アルコールの迅速なラセミ化を触媒できる。
- ビス(ホスフィノ)アミンなどのリンを含むリガンドと、新たな有機ルテニウム錯体を形成。
- アルケンへの有機ジスルフィドの付加を触媒し、vic-ジチオエーテルを形成。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Water-react 2
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
667234-VAR:
667234-250MG:
667234-1G:
667234-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック