Merck
686891
Sigma-Aldrich
Chiralyst P618
Umicore
別名:
ペンタメチルシクロペンタジエニルロジウム(III)クロリドダイマー, ジ(μ-クロロ)ジクロロビス(ペンタメチルシクロペンタジエン)ジロジウム(III), 1,3-シクロペンダジエン、1,2,3,4,5-ペンタメチル-、ロジウム錯体, ジクロロ(ペンタメチルシクロペンタジエニル)ロジウム(II)二量体, テトラクロロビス(ペンタメチルシクロペンタジエニル)ニロジウム, ビス(ジクロロ(ペンタメチルシクロペンタジエニル)ロジウム), ビス(ペンタメチルシクロペンタジエニルロジウムジクロリド)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[Rh(C5Me5)Cl2]2
CAS番号:
分子量:
618.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
反応適合性
core: rhodium
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
SMILES記法
Cl[Rh]Cl.Cl[Rh]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Rh/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI Key
QNIVKTTWBMFSBR-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
非対称およびクロスカップリング触媒のためのUmicoreプレ触媒
以下に使用される触媒:
  • 酸化的オレフィン反応
  • C2級アルコールの-C結合開裂
  • フェノール誘導体のオルトC-Hオレフィン化
  • ピリジンの酸化的環形成
  • sp2CH結合の直接官能基付加を経由したベンズアミドとアルデヒドの酸化的オルトアシル化
  • アミド化反応
  • 還元的アルキル化反応
ペンタメチルシクロペンタジエニルロジウム(III)クロリドダイマーは、以下の用途で触媒として使用されます:
  • 2-アリールオキシピリジンの二重C-H結合官能基化を介した複数アリール置換ナフトール合成。
  • アゾ化合物の位置選択的C-N結合の生成(アジドは窒素源として作用します)。
  • C-H結合の活性化を介するN-ベンゾイルスルホンアミドとイソシアニドとの環化。
法的情報
Umicore社製品
詳細については、www.pmc.umicore.comを参照してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
686891-2G:4548173923475
686891-VAR:
686891-BULK:
686891-500MG:4548173923482
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rhodium-Catalyzed Annulation of N-Benzoylsulfonamide with Isocyanide through C-H Activation
Zhu C, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(45), 12591-12595 (2011)
Rhodium-Catalyzed Synthesis of Multiaryl-substituted Naphthols via a Removable Directing Group
Wang L, et al.
advanced synthesis and catalysis, 359(21), 3818-3825 (2017)
Rhodium-Catalyzed Synthesis of Multiaryl-substituted Naphthols via a Removable Directing Group
Wang L, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 359(21), 3818-3825 (2017)
Rhodium-Catalyzed Direct ortho C-N Bond Formation of Aromatic Azo Compounds with Azides
Wang H, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 79(7), 3279-3288 (2014)
資料
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.