Merck
493678
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)cobalt(III) hexafluorophosphate
98%
別名:
Decamethylcobaltocenium hexafluorophosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30CoF6P
CAS番号:
分子量:
474.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
305 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Co+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Co.F6P/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;1-7(2,3,4,5)6/h2*1-5H3;;/q;;+1;-1
InChI Key
ILKSSYYMFRGBHO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • チタンおよびガリウムのビス(ジヒドロキシベンズアミド)ナフタレン超分子四核クラスター錯体の自発性組織化
  • コバルトセニウムニッケル ビスジチオレン錯体の合成
  • カリウム ビフェノキシドを用いるメタセシス反応
  • 求核付加反応と一電子還元反応
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
493678-BULK:
493678-1G:4548174013472
493678-5G:
493678-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)