Merck
510645
Sigma-Aldrich
ビス(エチルシクロペンタジエニル)コバルト(II)
別名:
(EtCp)2Co, 1,1′-Diethylcobaltocene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18Co
CAS番号:
分子量:
245.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
core: cobalt
密度
1.516 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Co].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Co/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
InChI Key
YHCQFTZSIGZRTR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Atomic number of base material: 27 Cobalt
アプリケーション
This metallocene compound may be encapsulated in single walled carbon nanotubes, resulting in a tailored carbon nano structure of specific electronic functionality.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
510645-VAR:
510645-1G:4548174003503
510645-BULK:
510645-5G:4548174003510
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Diameter-selective encapsulation of metallocenes in single-walled carbon nanotubes.
Li L-J, et al.
Nature Materials, 4.6, 481-485 (2005)
資料
有機金属気相エピタキシー法(MOVPE)を用いた高効率集光型太陽光発電(CPV)デバイスの作製について論じます。
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
すべて表示