Merck
510483
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)nickel(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ni(C5H4C2H5)2
CAS番号:
分子量:
244.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
liquid
品質水準
反応適合性
core: nickel
bp
90 °C (lit.)
密度
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ni].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Ni/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
InChI Key
VWHXTCKWIVCDGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Atomic number of base material: 28 Nickel
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
510483-BULK:
510483-5G:4548173299921
510483-1G:
510483-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
有機金属気相エピタキシー法(MOVPE)を用いた高効率集光型太陽光発電(CPV)デバイスの作製について論じます。
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.