Merck
510475
Sigma-Aldrich
ビス(メチルシクロペンタジエニル)ニッケル(II)
97%
別名:
1,1'-ジメチルニッケロセン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ni(C5H4CH3)2
CAS番号:
分子量:
216.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
core: nickel
reagent type: catalyst
bp
85-90 °C/1 mmHg (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ni].C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7.Ni/c2*1-6-4-2-3-5-6;/h2*2-5H,1H3;
InChI Key
IHRNDXJDUYVDRB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成の反応物質です。
  • ニッケルサンドイッチ錯体
  • N-複素環カルベン錯体
  • 官能基置換モノシクロペンタジエニル化合物
特徴および利点
シリコン基材上でニッケルナノ粒子を一定の大きさに成長させるためのOMCVD用揮発性前駆体。高密度記憶媒体9の製造など、シリコン上に金属ニッケルナノ粒子を堆積させるために利用できる可能性があります。O2またはH2O2存在下、OMCVD法で酸化ニッケル薄膜が作製されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
510475-1G:4548173294698
510475-5G:4548173294704
510475-BULK:
510475-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.